4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
PC6082-100G PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA 146 EUR
APOSPC6082-100G APOSPC6082-5G
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
Smeltpunt: 107…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010876
CAS nummer: 78056-39-0