5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC6083-1G
PC6083-25G
PC6083-5G
APOSPC6083-1GEA
70.1
EUR
APOSPC6083-1G
APOSPC6083-25G
APOSPC6083-5G
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule:
C₇H₄BrF₃N₂O₃ Smeltpunt: 91…96 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12756436 CAS nummer: 755030-18-3 |