1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6085D-100G PC6085D-25G PC6085D-5G PC6085D-250G
APOSPC6085D-100GEA 249 EUR
APOSPC6085D-100G APOSPC6085D-25G APOSPC6085D-5G APOSPC6085D-250G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene 98%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Formule: C₆H₃F₉
Kookpunt: 59 °C
Dichtheid: 1,457 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042338
CAS nummer: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN: 1993
ADR: 3,II