1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6085Y-100G PC6085Y-25G
APOSPC6085Y-100GEA 0 EUR
APOSPC6085Y-100G APOSPC6085Y-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide
Formule: C₆H₄BrF₉
Kookpunt: 93…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077576
CAS nummer: 38436-14-5