1-Iodoperfluorohexane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6087-100G PC6087-25G
APOSPC6087-100GEA 116 EUR
APOSPC6087-100G APOSPC6087-25G
1-Iodoperfluorohexane 98%
1-Iodoperfluorohexane
Formule: C₆F₁₃I
Kookpunt: 115…117 °C
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 2,063 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001063
CAS nummer: 355-43-1
EINECS: 206-586-6