1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6088-25G PC6088-5G PC6088-1G
APOSPC6088-25GEA 99.3 EUR
APOSPC6088-25G APOSPC6088-5G APOSPC6088-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Formule: C₆H₄F₉I
Kookpunt: 138…140 °C
Smeltpunt: –25 °C
Dichtheid: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039409
CAS nummer: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6