3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6088J-1G PC6088J-5G
APOSPC6088J-1GEA 73 EUR
APOSPC6088J-1G APOSPC6088J-5G
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol
Formule: C₉H₅F₁₃O
Kookpunt: 87…89 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042355
CAS nummer: 38550-47-9