Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 5-iodo-3-methyl-2-[(trifluoroacetyl)amino]benzoate
PC6102-1G PC6102-500MG PC6102-5G
APOSPC6102-1GEA 162 EUR
APOSPC6102-1G APOSPC6102-500MG APOSPC6102-5G
Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Formule: C₁₁H₉F₃INO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12827837
CAS nummer: 1186405-10-6