4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6111-1G PC6111-500MG
APOSPC6111-1GEA 541 EUR
APOSPC6111-1G APOSPC6111-500MG
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827775
CAS nummer: 1186405-13-9