2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6114-1G PC6114-500MG PC6114-5G
APOSPC6114-1GEA 323 EUR
APOSPC6114-1G APOSPC6114-500MG APOSPC6114-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₆H₃ClF₃NOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11845754
CAS nummer: 117724-64-8
UN: 3265
ADR: 8,III