Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6122-10G PC6122-25G PC6122-5G PC6122-100G
APOSPC6122-10GEA 0 EUR
APOSPC6122-10G APOSPC6122-25G APOSPC6122-5G APOSPC6122-100G
Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Perfluoro(4-methylmorpholine)
Formule: C₅F₁₁NO
Kookpunt: 50 °C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042442
CAS nummer: 382-28-5
EINECS: 206-841-1