2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetradecafluoro-2-methylpentane, Perfluoro-2-methylpentane, Perfluoroisohexane
PC6122L-100G PC6122L-500G
APOSPC6122L-100GEA 118 EUR
APOSPC6122L-100G APOSPC6122L-500G
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane 97%
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane
Formule: C₆F₁₄
Kookpunt: 58,2 °C
Smeltpunt: < –150 °C
Dichtheid: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059905
CAS nummer: 355-04-4
EINECS: 206-575-6