Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6122P-100G PC6122P-1G PC6122P-25G
APOSPC6122P-100GEA 268 EUR
APOSPC6122P-100G APOSPC6122P-1G APOSPC6122P-25G
Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene 98%
Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene
Formule: C₆F₁₂
Kookpunt: 48…54 °C
Dichtheid: 1,622 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015724
CAS nummer: 1584-03-8
EINECS: 216-436-1
UN: 1993
ADR: 3,II