Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6122R-25G PC6122R-250G PC6122R-50G
APOSPC6122R-25GEA 20.6 EUR
APOSPC6122R-25G APOSPC6122R-250G APOSPC6122R-50G
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Perfluoro(4-methylpent-2-ene)
Contains 5-10% Perfluoro(2-methylpent-2-ene)
Formule: C₆F₁₂
MW: 300.05 g/mol
Kookpunt: 49 °C
Dichtheid: 1.5873 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153253
CAS nummer: 2070-70-4