1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1,2-nonandiol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6123X-1G PC6123X-5G PC6123X-25G
APOSPC6123X-1GEA 73 EUR
APOSPC6123X-1G APOSPC6123X-5G APOSPC6123X-25G
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1,2-nonandiol 96%
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1,2-nonandiol
Formule: C₉H₇F₁₃O₂
Kookpunt: 120…130 °C
Smeltpunt: 63…64 °C
Vlampunt: >150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042262
CAS nummer: 107650-06-6