3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6131-1G PC6131-5G PC6131-25G
APOSPC6131-1GEA 30.8 EUR
APOSPC6131-1G APOSPC6131-5G APOSPC6131-25G
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Formule: C8H4FNO2
Smeltpunt: 187…188 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094339
CAS nummer: 171050-06-9