2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6132-1G PC6132-5G PC6132-25G
APOSPC6132-1GEA 22 EUR
APOSPC6132-1G APOSPC6132-5G APOSPC6132-25G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094340
CAS nummer: 227609-85-0