Perfluorooctadecanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6136-1G PC6136-5G PC6136-25G PC6136-250MG
APOSPC6136-1GEA 315 EUR
APOSPC6136-1G APOSPC6136-5G APOSPC6136-25G APOSPC6136-250MG
Perfluorooctadecanoic acid
Perfluorooctadecanoic acid
Formule: C₁₈HF₃₅O₂
Kookpunt: 235 °C/100mmHg
Smeltpunt: 163…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00198021
CAS nummer: 16517-11-6
EINECS: 240-582-5
UN: 3261
ADR: 8,III