6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6141-1G PC6141-500MG
APOSPC6141-1GEA 316 EUR
APOSPC6141-1G APOSPC6141-500MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Smeltpunt: 106…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111691
CAS nummer: 150780-40-8