3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6146-1G PC6146-500MG
APOSPC6146-1GEA 271 EUR
APOSPC6146-1G APOSPC6146-500MG
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Formule: C₆H₆FNO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025945
CAS nummer: 349-64-4