6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6151-1G PC6151-500MG
APOSPC6151-1GEA 208 EUR
APOSPC6151-1G APOSPC6151-500MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04619561
CAS nummer: 189116-20-9