Ethyl 3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6154-1G PC6154-500MG
APOSPC6154-1GEA 135 EUR
APOSPC6154-1G APOSPC6154-500MG
Ethyl 3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025928
CAS nummer: 1160474-86-1