2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6159-1G PC6159-500MG
APOSPC6159-1GEA 271 EUR
APOSPC6159-1G APOSPC6159-500MG
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₅F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111687
CAS nummer: 73221-12-2