1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6166-25G PC6166-5G PC6166-100G
APOSPC6166-25GEA 36.6 EUR
APOSPC6166-25G APOSPC6166-5G APOSPC6166-100G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate
Formule: C₁₁H₇F₁₃O₂
Kookpunt: 76…80 °C/8mmHg
Dichtheid: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042351
CAS nummer: 17527-29-6
EINECS: 241-527-8