1-Bromoperfluorooctane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6167-100G PC6167-25G PC6167-5G
APOSPC6167-100GEA 198 EUR
APOSPC6167-100G APOSPC6167-25G APOSPC6167-5G
1-Bromoperfluorooctane 98%
1-Bromoperfluorooctane
Formule: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Kookpunt: 141…143 °C
Smeltpunt: 6 °C
Dichtheid: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042082
CAS nummer: 423-55-2
EINECS: 207-028-4