1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane
PC6172-100G PC6172-25G PC6172-5G
APOSPC6172-100GEA 162 EUR
APOSPC6172-100G APOSPC6172-25G APOSPC6172-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Formule: C₈H₄F₁₃I
Kookpunt: 178…180 °C
Smeltpunt: 20…21 °C
Dichtheid: 1,934 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >150 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039410
CAS nummer: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1