1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methacrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-n-octyl ester, 2-(Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-n-octyl Methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl Methacrylate, Methacrylic acid 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl ester
PC6172E-10G PC6172E-250G PC6172E-50G
APOSPC6172E-10GEA 22 EUR
APOSPC6172E-10G APOSPC6172E-250G APOSPC6172E-50G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate
Formule: C₁₂H₉F₁₃O₂
MW: 432.18 g/mol
Kookpunt: 92 °C/8mmHg
Smeltpunt: –33 °C
Dichtheid: 1.496 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00077580
CAS nummer: 2144-53-8
EINECS: 218-407-9