4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6174-1G PC6174-250MG
APOSPC6174-1GEA 301 EUR
APOSPC6174-1G APOSPC6174-250MG
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formule: C₁₃H₈F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703523
CAS nummer: 1086379-75-0