4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6177-1G PC6177-5G PC6177-25G
APOSPC6177-1GEA 22 EUR
APOSPC6177-1G APOSPC6177-5G APOSPC6177-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02 g/mol
Smeltpunt: 116…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787468
CAS nummer: 320-31-0