3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6187-10G PC6187-1G PC6187-5G
APOSPC6187-10GEA 0 EUR
APOSPC6187-10G APOSPC6187-1G APOSPC6187-5G
3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formule: C7H6FNO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797827
CAS nummer: 914223-43-1