3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6191-1G PC6191-5G PC6191-10G
APOSPC6191-1GEA 22 EUR
APOSPC6191-1G APOSPC6191-5G APOSPC6191-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₃
Smeltpunt: 214…215 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11846515
CAS nummer: 860296-12-4