2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
PC6197-10G PC6197-5G PC6197-1G
APOSPC6197-10GEA 193 EUR
APOSPC6197-10G APOSPC6197-5G APOSPC6197-1G
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Smeltpunt: 24…29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973755
CAS nummer: 193090-60-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III