α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,5-Difluorobenzotrifluoride
PC6199-1G PC6199-5G
APOSPC6199-1GEA 22 EUR
APOSPC6199-1G APOSPC6199-5G
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene 97%
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene
Formule: C₇H₃F₅
MW: 182.09 g/mol
Kookpunt: 107…108 °C
Smeltpunt: –14 °C
Dichtheid: 1.424 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042494
CAS nummer: 393-38-4