4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6204-100G PC6204-25G PC6204-5G
APOSPC6204-100GEA 149 EUR
APOSPC6204-100G APOSPC6204-25G APOSPC6204-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂S
Smeltpunt: 159…163 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00040906
CAS nummer: 330-17-6