α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Difluorobenzotrifluoride
PC6205-1G PC6205-5G
APOSPC6205-1GEA 97.9 EUR
APOSPC6205-1G APOSPC6205-5G
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene
Formule: C₇H₃F₅
Kookpunt: 94…95 °C
Smeltpunt: –40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263729
CAS nummer: 401-85-4