Hexadecafluorosebacic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6212-1G PC6212-25G PC6212-5G
APOSPC6212-1GEA 0 EUR
APOSPC6212-1G APOSPC6212-25G APOSPC6212-5G
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Hexadecafluorosebacic acid
Formule: C₁₀H₂F₁₆O₄
Kookpunt: 225 °C/60mmHg
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042365
CAS nummer: 307-78-8