2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6218-1G PC6218-5G PC6218-25G
APOSPC6218-1GEA 29.2 EUR
APOSPC6218-1G APOSPC6218-5G APOSPC6218-25G
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01571100
CAS nummer: 256529-43-8