Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6219D-25G PC6219D-5G PC6219D-1G
APOSPC6219D-25GEA 555 EUR
APOSPC6219D-25G APOSPC6219D-5G APOSPC6219D-1G
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester 97%
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester
Formule: C₁₆H₃F₂₉O₆
Kookpunt: 70…80 °C/0,1mmHg
Dichtheid: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054670
CAS nummer: 133609-46-8