Perfluorotridecane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6220A-25G PC6220A-5G
APOSPC6220A-25GEA 442 EUR
APOSPC6220A-25G APOSPC6220A-5G
Perfluorotridecane 98%
Perfluorotridecane
Formule: C₁₃F₂₈
Kookpunt: 193…196 °C
Smeltpunt: 88…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236715
CAS nummer: 376-03-4