Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6220H-100G PC6220H-1G PC6220H-25G
APOSPC6220H-100GEA 221 EUR
APOSPC6220H-100G APOSPC6220H-1G APOSPC6220H-25G
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, Technical Grade
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Formule: C₉F₁₈
Kookpunt: 124…128 °C
Smeltpunt: –68 °C
Dichtheid: 1,888 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066614
CAS nummer: 374-76-5