Perfluorotriamylamine 85%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Perfluorotripentylamine
PC6220L-25G PC6220L-50G
APOSPC6220L-25GEA 111 EUR
APOSPC6220L-25G APOSPC6220L-50G
Perfluorotriamylamine 85%
Perfluorotriamylamine
Formule: C₁₅F₃₃N
MW: 821.12 g/mol
Kookpunt: 210…220 °C
Dichtheid: 1.94 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042367
CAS nummer: 338-84-1
EINECS: 206-421-8