(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6224-1G PC6224-5G
APOSPC6224-1GEA 27.8 EUR
APOSPC6224-1G APOSPC6224-5G
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol 99%
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
Formule: C₆H₅CH(OH)CF₃
Kookpunt: 57…59 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004498
CAS nummer: 340-05-6
EINECS: 206-429-1