5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6225-1G PC6225-5G
APOSPC6225-1GEA 36.6 EUR
APOSPC6225-1G APOSPC6225-5G
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Kookpunt: 78 °C/0,6mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00085180
CAS nummer: 175205-48-8