N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6227-25G PC6227-5G PC6227-100G
APOSPC6227-25GEA 24.9 EUR
APOSPC6227-25G APOSPC6227-5G APOSPC6227-100G
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Formule: C₈H₅F₆NO₄S₂
Smeltpunt: 101…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000404
CAS nummer: 37595-74-7