Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC6229-25G
PC6229-5G
APOSPC6229-25GEA
137
EUR
APOSPC6229-25G
APOSPC6229-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Formule:
C₇H₅F₃S Kookpunt: 140…142 °C Dichtheid: 1,249 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 37 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040839 CAS nummer: 456-56-4 EINECS: 207-270-0 UN: 1993 ADR: 3,III |