8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
PC6241-1G PC6241-5G
APOSPC6241-1GEA 23.4 EUR
APOSPC6241-1G APOSPC6241-5G
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Smeltpunt: 174…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134577
CAS nummer: 23779-96-6