N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Fluoro-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
PC6246-1G PC6246-250MG PC6246-500MG
APOSPC6246-1GEA 1240 EUR
APOSPC6246-1G APOSPC6246-250MG APOSPC6246-500MG
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11109422
CAS nummer: 1000068-65-4