2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6247-1G PC6247-5G PC6247-25G
APOSPC6247-1GEA 73 EUR
APOSPC6247-1G APOSPC6247-5G APOSPC6247-25G
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699709
CAS nummer: 103999-77-5