Poly(vinylidene fluoride)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6267-25G PC6267-100G PC6267-250G
APOSPC6267-25GEA 22 EUR
APOSPC6267-25G APOSPC6267-100G APOSPC6267-250G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formule: (-CH₂CF₂-)n
Smeltpunt: 155…165 °C
Dichtheid: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084470
CAS nummer: 24937-79-9