Potassium fluoride dihydrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6267R-250G PC6267R-50G
APOSPC6267R-250GEA 32.4 EUR
APOSPC6267R-250G APOSPC6267R-50G
Potassium fluoride dihydrate 98%
Potassium fluoride dihydrate
Formule: FK·2H₂O
Kookpunt: 156 °C
Smeltpunt: 41 °C
Dichtheid: 2,454 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00149929
CAS nummer: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III